Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker med smal mund med glasprop
Artikelnummer. 11397854
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 30
Artikelnummer. 11397854
Brand: Pyrex 1521/06D
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse glasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker med smal mund med glasprop har fremragende kemisk resistens og kan modstå høje temperaturer.
  • Overholder ISO 4796-2
  • Leveres med solid glasprop
  • Pyrex™ borosilikatglas med slebet hals
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 19 mm
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 10/PK
Certificeringer/compliance ISO 4796-2
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 143 mm
Lukningsmateriale Glas
Lukkestørrelse 19/26 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Prop