Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas og fremragende kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
- Rammede mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
- Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
- Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 34 ml |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |