Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant
Artikelnummer. 12539475
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 ml
22 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12539475 18 mm 150 mm 28 ml Pakke med 100
12549485 24 mm 150 mm 55 ml Pakke med 100
11337904 24 mm 150 mm 55 ml Hver
12559475 24 mm 200 mm 73 ml -
12653192 18 mm 180 mm 34 ml Pakke med 100
12599465 16 mm 150 mm 22 ml Pakke med 100
12529485 12 mm 75 mm 6 ml Pakke med 100
12519465 10 mm 75 mm 4 ml Pakke med 100
12529465 12 mm 100 mm 8 ml Pakke med 100
12579465 16 mm 100 mm 14 ml Pakke med 100
12589465 16 mm 125 mm 18 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12539475 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1620/16M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.35 DKK
    769.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 119.89 DKK
    13% Slukket
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mellemvæggede reagensglas med kantkant Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas og fremragende kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas og fremragende kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
  • Rammede mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
  • Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
  • Overholder:ISO 4142
Spécification
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 28 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100 pakke
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.