Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 ml
22 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Description
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas og fremragende kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
- Rammede mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
- Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
- Overholder:ISO 4142
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |