Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant
Artikelnummer. 11337904
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 ml
22 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11337904
Brand: Pyrex 1620/20M
Mellemvæggede reagensglas med kantkant Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas og fremragende kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas og fremragende kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med medium vægkant er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
  • Rammede mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
  • Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
  • Overholder:ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100 pakke
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttype Reagensglas