Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Medium Wall kantløse reagensglas
Artikelnummer. 13058393
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
17 ml
22 ml
23 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13058393 24 mm 150 mm 55 ml Pakke med 100
11970955 16 mm 100 mm 14 ml Pakke med 100
11387904 16 mm 100 mm 14 ml Hver
10755501 16 mm 125 mm 17 ml Pakke med 100
10243310 16 mm 150 mm 22 ml Pakke med 100
11960955 16 mm 160 mm 23 ml Pakke med 100
11980955 18 mm 180 mm 34 ml Pakke med 100
10754351 18 mm 150 mm 28 ml Pakke med 100
10186164 10 mm 75 mm 4 ml Pakke med 100
10121690 12 mm 75 mm 6 ml Pakke med 100
11900965 24 mm 200 mm 73 ml Pakke med 50
10213600 12 mm 100 mm 8 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13058393 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1622/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1312.50 DKK
    1134.84 DKK / Pakke med 100
    Spare 177.66 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas. Pyrex™ Borosilikatglas med mellemvæg, kantløse reagensglas er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
  • Kantløse mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
  • Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
  • Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Ideel til mikrobiologisk kulturarbejde
Mængde 100 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 24 mm