Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Medium Wall kantløse reagensglas
Artikelnummer. 10213600
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
17 ml
22 ml
23 mL
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10213600
Brand: Pyrex 1622/06M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas. Pyrex™ Borosilikatglas med mellemvæg, kantløse reagensglas er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
  • Kantløse mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
  • Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
  • Overholder:ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Ideel til mikrobiologisk kulturarbejde
Mængde 100 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 12 mm