Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Medium Wall kantløse reagensglas
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
17 ml
22 ml
23 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas. Pyrex™ Borosilikatglas med mellemvæg, kantløse reagensglas er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
- Kantløse mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
- Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
- Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Ideel til mikrobiologisk kulturarbejde |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |