Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Medium Wall kantløse reagensglas
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for at give overlegen ydeevne i forhold til neutralt borosilikat- og sodakalkglas. Pyrex™ Borosilikatglas med mellemvæg, kantløse reagensglas er ideelle til mikrobiologisk kulturarbejde.
- Kantløse mellemvægge: konstrueret til optimal ydeevne
- Robust konstruktion: tillader brug ved høje temperaturer op til 500°C
- Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Ideel til mikrobiologisk kulturarbejde |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |