Få mere at vide
Pyrex™ Langstilke tragte af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8012590
Højde (metrisk):
205 mm
215 mm
237 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
70 mm
80 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12599145
Brand: Pyrex 2145/03M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med 60° skålvinkel til præcis montering af filterpapir
  • Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex borosilikatglas
  • Stilk cirka 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 70 mm
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 205 mm
Længde (metrisk) stilk 150mm
Produkttype Tragt