Få mere at vide
Pyrex™ Langstilke tragte af borosilikatglas
Højde (metrisk):
205 mm
215 mm
237 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
70mm
80mm
105mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Med 60° skålvinkel til præcis montering af filterpapir
- Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex borosilikatglas
- Stilk cirka 150 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 105mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 8mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 237 mm |
| Længde (metrisk) stilk | 150mm |
| Produkttype | Tragt |