Få mere at vide
Pyrex™ Langstilke tragte af borosilikatglas
Artikelnummer. 12509155
Højde (metrisk):
205 mm
215 mm
237 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
70mm
80mm
105mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12509155
Brand: Pyrex 2145/06M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med 60° skålvinkel til præcis montering af filterpapir
  • Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex borosilikatglas
  • Stilk cirka 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80mm
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 215 mm
Længde (metrisk) stilk 150mm
Produkttype Tragt