Få mere at vide
PYREX™ Borosilikatglas Kjeldahl Kolbe med jordfatning
Artikelnummer. 15527850
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 mL
500 mL
800 mL
Højde (metrisk):
295 mm
305 mm
325 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15527850 800 mL 325 mm Pakke med 5
12070563 500 mL 305 mm Hver
15517850 300 mL 295 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15527850 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FK800/3L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2084.25 DKK
    1809.21 DKK / Pakke med 5
    Spare 275.04 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kvantificer, analyser og bestem organisk nitrogen ved hjælp af Kjeldahl metode. Pyrex™ Borosilikatglas Kjeldahkl-kolbe med jordfatning fungerer som både luftkondensator og reducerer sedimenttransport i forskellige stadier.
  • Til bestemmelse af nitrogen ved Kjeldahl metode
  • Ekstra lange halse fungerer som luftkondensatorer under fordøjelsesstadiet og reducerer medrivning under destillationsstadiet
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3585
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 325 mm
Bund form Rund
Lukkestørrelse 24/29