Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas højvakuum dobbeltboret stophane
Beskrivelse
- Specielt designet og omhyggeligt fremstillet til højvakuum applikationer
- Hver stophane testet for høj vakuumydelse.
- Borosilikatglaskonstruktion
- Nøgler og tønder er præcisionsslebet sammen i matchede par for optimal ydeevne
- Hver nøgle og tønde er nummereret for at sikre, at de altid er parret sammen
- Alle sidearme er 100 mm lange
- Sidearms vægtykkelse er 1,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 4 mm |
| Oversigt | Sidearms vægtykkelse: 1,5 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) sidearm | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |