Få mere at vide
Pyrex™ Reagensglas med tunge vægkanter af borosilikatglas
Artikelnummer. 10569910
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
24 ml
48 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
10569910 16 mm 150 mm 18 ml Pakke med 100
10141150 18 mm 150 mm 24 ml Pakke med 100
10101200 24 mm 150 mm 48 ml Pakke med 100
10253650 16 mm 125 mm 15 ml Pakke med 100
4 options
Artikelnummer. 10569910
Brand: Pyrex 1624/12M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med tunge vægkanter er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
  • Rammede tunge vægge: giver overlegen mekanisk styrke
  • Robust konstruktion: reducerer brud, sænker udskiftningsomkostningerne og forbedrer brugersikkerheden
  • Overholder:ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100 pakke
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.