Få mere at vide
Pyrex™ Reagensglas med tunge vægkanter af borosilikatglas
Artikelnummer. 10141150
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
24 mm
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
24 ml
48 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10141150 18 mm 150 mm 24 ml Pakke med 100
10101200 24 mm 150 mm 48 ml Pakke med 100
10569910 16 mm 150 mm 18 ml Pakke med 100
10253650 16 mm 125 mm 15 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10141150 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1624/16M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1202.26 DKK / Pakke med 100
    Spare 192.74 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Fremstillet med borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas reagensglas med tunge vægkanter er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
  • Rammede tunge vægge: giver overlegen mekanisk styrke
  • Robust konstruktion: reducerer brud, sænker udskiftningsomkostningerne og forbedrer brugersikkerheden
  • Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 24 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100 pakke
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttype Reagensglas