Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, kraftig væg, kantløse reagensglas
Diameter (metrisk):
16 mm
24 mm
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
48 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet med borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas, tungvæg, kantløse reagensglas er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
- Kantløse tunge vægge: giver overlegen mekanisk styrke
- Robust konstruktion: reducerer brud, sænker udskiftningsomkostningerne og forbedrer brugersikkerheden
- Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 18 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Reagensglas |