Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, kraftig væg, kantløse reagensglas
Artikelnummer. 11906458
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
24 mm
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
48 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11906458 24 mm 150 mm 48 ml Pakke med 100
10765091 16 mm 150 mm 18 ml Pakke med 100
10764901 16 mm 125 mm 15 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11906458 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1626/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1816.50 DKK
    1573.08 DKK / Pakke med 100
    Spare 243.42 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet med borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas, tungvæg, kantløse reagensglas er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
  • Kantløse tunge vægge: giver overlegen mekanisk styrke
  • Robust konstruktion: reducerer brud, sænker udskiftningsomkostningerne og forbedrer brugersikkerheden
  • Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 48 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttype Reagensglas