Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, kraftig væg, kantløse reagensglas
Artikelnummer. 10765091
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
24 mm
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
48 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
10765091 16 mm 150 mm 18 ml Pakke med 100
11906458 24 mm 150 mm 48 ml Pakke med 100
10764901 16 mm 125 mm 15 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10765091 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1626/12M
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas, tungvæg, kantløse reagensglas er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
  • Kantløse tunge vægge: giver overlegen mekanisk styrke
  • Robust konstruktion: reducerer brud, sænker udskiftningsomkostningerne og forbedrer brugersikkerheden
  • Overholder:ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas