Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas gradueret reagensglas med prop
Artikelnummer. p-8002543
Diameter (metrisk):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12693042
Brand: Pyrex 1628/06M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas graduerede reagensglas er ideelle til måling og blanding af væsker og opløsninger.
  • Hvide emaljegrader til visuel volumenvurdering
  • Polyethylenprop forhindrer spild og lækage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Udskiftelig prop
Mængde Pakke med 10 stk.
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 13 mm
Lukketype Prop