Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas gradueret reagensglas med prop
Artikelnummer. 11367814
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
11367814 26 mm 200 mm 50 ml Pakke med 10
12693042 13 mm 100 mm 5 ml Pakke med 10
11347814 18 mm 125 mm 10 ml Pakke med 10
11357814 22 mm 150 mm 25 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11367814 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1628/22M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas graduerede reagensglas er ideelle til måling og blanding af væsker og opløsninger.
  • Med hvide emaljeinddelinger for at angive kapacitet
  • Pyrex™ borosilikatglaskonstruktion giver fremragende modstand mod kemiske angreb og termiske stød
  • Leveres med udskiftelig polyethylenprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Udskiftelig prop
Mængde Pakke med 10 stk.
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Prop