Få mere at vide
Pyrex™ Gooch-digel med integreret glassintret skive
Artikelnummer. 12733536
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
60 ml
Porøsitet:
1
2
3
4
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 12733536
Brand: Pyrex 3650/04M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible inkluderer en integreret sintret skive.
Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C. PyrexTM Gooch Crucible inkluderer en integreret sintret skive.
  • Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C
  • Også egnet til tændingsarbejde op til °450 C (se sikkerhedsmeddelelse)
  • Med integreret glas sintret skive
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med integreret glas sintret skive
Diameter (metrisk) skive 20mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved °110 C og til tændingsarbejde op til 450 °C
Maks. Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Højde (metrisk) 45mm
Produkttype Gooch digel
Porøsitet 2