Få mere at vide
Pyrex™ Gooch-digel med integreret glassintret skive
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
60 ml
Porøsitet:
1
2
3
4
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 5
Beskrivelse
Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C. PyrexTM Gooch Crucible inkluderer en integreret sintret skive.
- Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C
- Også egnet til tændingsarbejde op til °450 C (se sikkerhedsmeddelelse)
- Med integreret glas sintret skive
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med integreret glas sintret skive |
| Diameter (metrisk) skive | 30mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved °110 C og til tændingsarbejde op til 450 °C |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Højde (metrisk) | 53mm |
| Produkttype | Gooch digel |
| Porøsitet | 3 |