Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas til almen fad
Artikelnummer. 12539955
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 12539955
Brand: Pyrex 1490/08
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbar og kemisk resistent
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
  • Retter kan autoklaveres eller bruges i mikrobølgeovne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4500 ml
Dimensioner (L x B x H) 389 x 270 x 57 mm
Højde (metrisk) 55 mm
Længde (metrisk) 366 mm
Materiale Glas
Type Almindelig skål
Bredde (metrisk) 266 mm
Til brug med Mikrobølgeovne
Til brug med (applikation) Ideel til tørring af pulvere og krystaller, farvning og udvikling, opsamling af dryp og spild fra opløsningsflasker, gelelektroforese og papirkromatografidissektionsarbejde
Længde (engelsk) 14,4 tommer.
Højde (engelsk) 2,16 tommer.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 10,47 tommer.