Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas til almen fad
Artikelnummer. 11942548
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11942548
Brand: Pyrex 1490/02
Autoklaverbar og kemisk resistent
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Dimensioner (L x B x H) 275 x 200 x 51 mm
Højde (metrisk) 57 mm
Længde (metrisk) 262 mm
Materiale Glass
Type General Purpose Dish
Bredde (metrisk) 199 mm
Til brug med Microwave ovens
Til brug med (applikation) Ideal for drying powders and crystals, staining and development, collection of drips and spills from solution bottles, gel electrophoresis and paper chromatography dissection work
Længde (engelsk) 10.31 in.
Højde (engelsk) 2.24 in.
Modstandsdygtig overfor Chemicals
Form Rectangular
Bredde (engelsk) 7.83 in.
Autoklaverbar Autoclavable