Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas til almen fad
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Autoklaverbar og kemisk resistent
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
- Retter kan autoklaveres eller bruges i mikrobølgeovne
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 228 x 215 x 60 mm |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Længde (metrisk) | 228 mm |
| Materiale | Glas |
| Type | Almindelig skål |
| Bredde (metrisk) | 215 mm |
| Form | Rektangulær |