Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas til almen fad
Artikelnummer. 11931496
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11931496 3500 ml Pakke med 4
11942548 2000 ml Pakke med 4
12539955 4500 ml Pakke med 4
11932548 1500 ml Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11931496 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1490/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    1001.01 DKK / Pakke med 4
    Spare 163.99 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Autoklaverbar og kemisk resistent
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
  • Retter kan autoklaveres eller bruges i mikrobølgeovne
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3500 ml
Dimensioner (L x B x H) 337 x 230 x 57 mm
Højde (metrisk) 55 mm
Længde (metrisk) 312 mm
Materiale Glas
Type Almindelig skål
Bredde (metrisk) 232 mm
Til brug med Mikrobølgeovne
Til brug med (applikation) Ideel til tørring af pulvere og krystaller, farvning og udvikling, opsamling af dryp og spild fra opløsningsflasker, gelelektroforese og papirkromatografidissektionsarbejde
Længde (engelsk) 12,28 tommer.
Højde (engelsk) 2,16 tommer.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 9,13 tommer.