Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Florentinerkolbe af borosilikatglas
Artikelnummer. 12375263
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
29/32
Højde (metrisk):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12375263 1000 mL 29/32 198 mm Hver
11921025 100 mL 29/32 107 mm Hver
12041672 250 mL 29/32 151 mm Hver
12071672 500 mL 29/32 160 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12375263 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. FD1L/4RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 DKK
    456.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 73.69 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Fjern let faste rester ved hjælp af denne robuste, pæreformede kolbe. Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaske har et stort overfladeareal til hurtig fordampning.
  • Ideel til brug med rotationsfordampere
  • Stort overfladeareal til hurtig fordampning
  • Robust tung vægkonstruktion for ekstra styrke
  • Formen tillader nem fjernelse af faste rester
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 198 mm
Standard konusled 29/32