Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Florentinerkolbe af borosilikatglas
Artikelnummer. 11921025
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
29/32
Højde (metrisk):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11921025
Brand: Pyrex™ FD100/4RE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern let faste rester ved hjælp af denne robuste, pæreformede kolbe. Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaske har et stort overfladeareal til hurtig fordampning.
  • Ideel til brug med rotationsfordampere
  • Stort overfladeareal til hurtig fordampning
  • Robust tung vægkonstruktion for ekstra styrke
  • Formen tillader nem fjernelse af faste rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 107 mm
Standard konusled 29/32