Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, fladbundet fordampningsfade
Artikelnummer. 15127193
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15127193
Brand: Pyrex 1450/06D
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder DIN 12336 standarder. Pyrex™ Borosilikatglas, fladbundede fordampningsskåle er meget modstandsdygtige over for kemisk erosion og termisk chok. Flad bund med buede sider og tud giver nem håndtering og hjælper med at forhindre spild.
  • Overholder DIN 12336
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Høj modstandsdygtighed over for kemisk erosion og termisk stød
  • Flad bund
  • Buede sider med tud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 170 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Inddampningsskål
Højde (metrisk) 55 mm
Diameter (metrisk) 95 mm