Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, fladbundet fordampningsfade
Kapacitet (metrisk):
15 mL
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Overholder DIN 12336
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Høj modstandsdygtighed over for kemisk erosion og termisk stød
- Flad bund
- Buede sider med tud
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 320 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |