Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, fladbundet fordampningsfade
Beskrivelse
- Overholder DIN 12336
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Høj modstandsdygtighed over for kemisk erosion og termisk stød
- Flad bund
- Buede sider med tud
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |