Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, fladbundet fordampningsfade
Artikelnummer. 10528000
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10528000 45 ml 60 mm 30 mm Pakke med 10
12053323 15 ml 50 mm 25 mm Pakke med 10
12524267 320 ml 115 mm 65 mm Pakke med 10
15137193 320 ml 115 mm 65 mm Hver
11357844 170 ml 95 mm 55 mm Pakke med 10
15127193 170 ml 95 mm 55 mm Hver
12063323 90 ml 80 mm 45 mm Pakke med 10
12683042 600 ml 140 mm 80 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10528000 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1450/03D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 DKK
    808.93 DKK / Pakke med 10
    Spare 126.07 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder DIN 12336 standarder. Pyrex™ Borosilikatglas, fladbundede fordampningsskåle er meget modstandsdygtige over for kemisk erosion og termisk chok. Flad bund med buede sider og tud giver nem håndtering og hjælper med at forhindre spild.
  • Overholder DIN 12336
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Høj modstandsdygtighed over for kemisk erosion og termisk stød
  • Flad bund
  • Buede sider med tud
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Fordampende skål
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 60 mm