Få mere at vide
Pyrex™ Forvirret borosilikatglaskolbe med membranskruelåg
Artikelnummer. p-8012603
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15272816 1000 mL 129 mm Pakke med 2
15597670 250 mL 82 mm Pakke med 20
15507680 500 mL 101 mm Pakke med 20
15517680 2000 mL 166 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15272816 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1142/12
Ideel til aerob mikrobiologi og cellekultur
  • Kolber komplet med blå polypropylen GL45 skruelåg med en gasgennemtrængelig PTFE-membran, der tillader gasudveksling, når indholdet forbliver sterilt
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas eller maksimal kemisk og termisk modstand
  • Velegnet til gentagne autoklavecyklusser ved 121 °C
  • Kan autoklaveres med membran skruelåg fastgjort
  • Fire ækvidistante bafler giver ensartet omrøring, når de bruges med kompatible orbital-rystere
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Aerob mikrobiologi og cellekultur
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Konisk
Lukketype Membran skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 129 mm