Få mere at vide
Pyrex™ Forvirret borosilikatglaskolbe med membranskruelåg
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Beskrivelse
Ideel til aerob mikrobiologi og cellekultur
- Kolber komplet med blå polypropylen GL45 skruelåg med en gasgennemtrængelig PTFE-membran, der tillader gasudveksling, når indholdet forbliver sterilt
- Fremstillet af Pyrex borosilikatglas eller maksimal kemisk og termisk modstand
- Velegnet til gentagne autoklavecyklusser ved 121 °C
- Kan autoklaveres med membran skruelåg fastgjort
- Fire ækvidistante bafler giver ensartet omrøring, når de bruges med kompatible orbital-rystere
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Aerob mikrobiologi og cellekultur |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | Membran skruelåg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 82 mm |