Få mere at vide
Pyrex™ Forvirrede Delong Neck Borosilikatglaskolber
Artikelnummer. p-8012602
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Højde (metrisk):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 15577670
Brand: Pyrex 1141/12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til aerob mikrobiologi og cellekultur
  • Fire ækvidistante bafler giver ensartet omrøring, når de bruges med kompatible orbital-rystere
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas eller maksimal kemisk og termisk modstand
  • Velegnet til gentagne autoklavecyklusser ved 121 °C
  • Flasker leveres uden lukninger og skal bestilles separat
  • Kompatibel med enten 4550/38M blå aluminium og 4540/38P klare polypropylen lukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Aerob mikrobiologi og cellekultur
Højde (metrisk) 222 mm
Hals stil Delong
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) Udvendig 128 mm