Få mere at vide
Pyrex™ Forvirrede Delong Neck Borosilikatglaskolber
Artikelnummer. 15587670
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Højde (metrisk):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15587670 2000 mL 166 mm 300 mm Pakke med 5
15577670 1000 mL 128 mm 222 mm Pakke med 10
15557670 250 mL 82 mm 155 mm Pakke med 20
15567670 500 mL 101 mm 193 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15587670 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1141/14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4683.00 DKK
    3504.54 DKK / Pakke med 5
    Spare 1178.46 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ideel til aerob mikrobiologi og cellekultur
  • Fire ækvidistante bafler giver ensartet omrøring, når de bruges med kompatible orbital-rystere
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas eller maksimal kemisk og termisk modstand
  • Velegnet til gentagne autoklavecyklusser ved 121 °C
  • Flasker leveres uden lukninger og skal bestilles separat
  • Kompatibel med enten 4550/38M blå aluminium og 4540/38P klare polypropylen lukninger
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Aerob mikrobiologi og cellekultur
Højde (metrisk) 300 mm
Hals stil Delong
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) Udvendig 166 mm