Få mere at vide
Pyrex™ Forvirrede Delong Neck Borosilikatglaskolber
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Højde (metrisk):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fire ækvidistante bafler giver ensartet omrøring, når de bruges med kompatible orbital-rystere
- Fremstillet af Pyrex borosilikatglas eller maksimal kemisk og termisk modstand
- Velegnet til gentagne autoklavecyklusser ved 121 °C
- Flasker leveres uden lukninger og skal bestilles separat
- Kompatibel med enten 4550/38M blå aluminium og 4540/38P klare polypropylen lukninger
Tekniske data
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals | 38 mm |
Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
Materiale | Borosilikatglas |
Til brug med (applikation) | Aerob mikrobiologi og cellekultur |
Højde (metrisk) | 193 mm |
Hals stil | Delong |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Bund form | Konisk |
Diameter (metrisk) Udvendig | 101 mm |
Dokumenter
Product Information
Product Information
Product information
Filstørrelse: 3 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Forvirrede Delong Neck Borosilikatglaskolber >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion