Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Fernbach-kolber
Lukketype:
Delong
Skruelåg
Hals stil:
Delong
Gevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Stort overfladeareal til volumenforhold
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Udvis 3 fordybninger for at give optimal og ensartet omrøring
- Fås i to versioner
- Delong hals, med 38 mm hals OD til brug med 4540/38P og 4550/38M lukninger
- Skruelåg, leveres med polypropylen GL45 skruelåg
- Skruelågversionen er kompatibel med membranskruelåg, tilgængelig separat
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Topstil: Delong |
| Kapacitet (metrisk) | 2800 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Udarbejdelse af kulturer |
| Hals stil | Delong |
| Lukketype | Delong |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 210 mm |