Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Fernbach-kolber
Artikelnummer. 12638243
Lukketype:
Delong
Skruelåg
Hals stil:
Delong
Gevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12638243
Brand: Pyrex 1139/10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til fremstilling af kulturer
  • Stort overfladeareal til volumenforhold
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
  • Udvis 3 fordybninger for at give optimal og ensartet omrøring
  • Fås i to versioner
  • Delong hals, med 38 mm hals OD til brug med 4540/38P og 4550/38M lukninger
  • Skruelåg, leveres med polypropylen GL45 skruelåg
  • Skruelågversionen er kompatibel med membranskruelåg, tilgængelig separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2800 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kulturer
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 230 mm
Hals stil Gevind
Form Konisk
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 210 mm