Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Artikelnummer. p-8002539
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 12622062
Brand: Pyrex 1132/15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk kulturer og opbevar andre laboratoriereagenser i Erlenmeyer-glaskolber. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med QuickFit™ glasfatningen er robust og fås i forskellige størrelser.
Dyrk kulturer og opbevar andre laboratoriereagenser i Erlenmeyer-glaskolber. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med QuickFit™ glasfatningen er robust og fås i forskellige størrelser.
  • Overholder ISO 4797
  • Koniske kolber af højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og høj modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Erlenmeyer-kolber af høj kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12387
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 130 mm
Form Konisk
Standard konusled 29/32
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm