Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Artikelnummer. 12622062
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled unitSize
12622062 250 mL 29/32 Pakke med 10
12463431 500 mL 29/32 Pakke med 10
12453431 250 mL 24/29 Pakke med 10
15597660 50 mL 19/26 Pakke med 20
15507670 100 mL 29/32 Pakke med 20
15517670 1000 mL 29/32 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12622062 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1132/15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk kulturer og opbevar andre laboratoriereagenser i Erlenmeyer-glaskolber. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med QuickFit™ glasfatningen er robust og fås i forskellige størrelser.
Dyrk kulturer og opbevar andre laboratoriereagenser i Erlenmeyer-glaskolber. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med QuickFit™ glasfatningen er robust og fås i forskellige størrelser.
  • Overholder ISO 4797
  • Koniske kolber af højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og høj modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Erlenmeyer-kolber af høj kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12387
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 130 mm
Form Konisk
Standard konusled 29/32
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm