Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Beskrivelse
Dyrk kulturer og opbevar andre laboratoriereagenser i Erlenmeyer-glaskolber. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med QuickFit™ glasfatningen er robust og fås i forskellige størrelser.
- Overholder ISO 4797
- Koniske kolber af højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
- Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og høj modstandsdygtighed over for termisk stød
- Erlenmeyer-kolber af høj kvalitet Quickfit™ fatning i jord
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12387 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | Ja |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Form | Konisk |
| Standard konusled | 24/29 |
| Skriveflade | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |