Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med skruelåg
Beschreibung
Opbevar medier og kulturer sikkert med en skruelåg. Pryex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med skruelåg modstår termisk stød og kemisk korrosion.
- PBT skruelåg med PTFE-beklædt tætningsskive
- Erlenmeyer mønster
- Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas
- Højeste modstandsdygtighed over for termisk chok og kemisk korrosion
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
- Gradueret til fuld kapacitet
Spezifikation
Spezifikation
| Lukningsmateriale | SVL™ Fenol, PTFE-beklædt med gummitætningsskive |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Inkluderer | Omtrentlige gradueringer |
| Form | Konisk |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 187 mm |
| Lukkestørrelse | 42 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?