Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med skruelåg
Artikelnummer. 11950905
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Højde (metrisk):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Lukkestørrelse:
15
22
30
42
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Lukkestørrelse unitSize
11950905 250 mL 130 mm 85 mm 42 Pakke med 10
12588866 2000 mL 280 mm 166 mm 42 Pakke med 5
11981518 25 mL 76 mm 42 mm 22 Pakke med 10
11920905 50 mL 85 mm 51 mm 22 Pakke med 10
11940905 100 mL 105 mm 64 mm 30 Pakke med 10
11960905 500 mL 160 mm 105 mm 42 Pakke med 10
10764182 500 mL 160 mm 105 mm 42 Hver
10793032 1000 mL 210 mm 131 mm 42 Hver
15537670 10 mL 68 mm 30 mm 15 Pakke med 50
15547670 3000 mL 315 mm 187 mm 42 Pakke med 20
11991518 3000 mL 315 mm 187 mm 42 Pakke med 5
15527670 5 mL 57 mm 25 mm 15 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11950905 missing translation for 'mfr' Pyrex™ missing translation for 'supplierNo' 1137/06M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Opbevar medier og kulturer sikkert med en skruelåg. Pryex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med skruelåg modstår termisk stød og kemisk korrosion.
  • PBT skruelåg med PTFE-beklædt tætningsskive
  • Erlenmeyer mønster
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas
  • Højeste modstandsdygtighed over for termisk chok og kemisk korrosion
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
  • Gradueret til fuld kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lukningsmateriale SVL™ Fenol, PTFE-beklædt med gummitætningsskive
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 130 mm
Inkluderer Omtrentlige gradueringer
Form Konisk
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm
Lukkestørrelse 42
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.