Få mere at vide
MBL™ Dropper flaske
Artikelnummer. 12451577
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12451577 100 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12451577 Leverandør MBL International Leverandørnr. BRF056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.25 DKK
    1076.75 DKK / Pakke med 10
    Spare 167.50 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas
  • Borosilikatglasflaske og pipette
  • Polypropylen prop
  • Pipette monteret med vinylgummisutter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderer Pipette og prop
Materiale Borosilikatglas
Mængde 10/PK
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 104 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 54 mm