Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas densitetsflasker
Artikelnummer. p-8002535
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±1 ml
±2 ml
±3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10180670
Brand: MBL BRE000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder ISO 3507 standarder, Gay-Lussac type Pyrex™ Borosilicate Glass Density Bottle er justeret og klar til brug med det nøjagtige volumen indgraveret på flasken. Leveres med individuelle kapillarpropper i størrelsen 10/19, der er nummereret, så de passer til flasken.
  • Overholder ISO 3507, Gay-Lussac type
  • Justeret klar til brug - med det nøjagtige volumen indgraveret på flasken
  • Med individuelle kapillarpropper, som er nummereret og matchet med flasken
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Mængde Hver
Stopper nummer 10/19
Tolerance ±1 ml
Certificeringer/compliance ISO 3507
Lukning inkluderet Ja
Lukketype Prop