Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas densitetsflasker
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±1 ml
±2 ml
±3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder ISO 3507 standarder, Gay-Lussac type Pyrex™ Borosilicate Glass Density Bottle er justeret og klar til brug med det nøjagtige volumen indgraveret på flasken. Leveres med individuelle kapillarpropper i størrelsen 10/19, der er nummereret, så de passer til flasken.
- Overholder ISO 3507, Gay-Lussac type
- Justeret klar til brug - med det nøjagtige volumen indgraveret på flasken
- Med individuelle kapillarpropper, som er nummereret og matchet med flasken
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | Hver |
| Stopper nummer | 10/19 |
| Tolerance | ±3 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 3507 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukketype | Prop |