Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenfod
Artikelnummer. p-8002575
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
Højde (metrisk):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11373564
Brand: Pyrex 3205/12P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenfod er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
  • Polyethylen fod: absorberer stød og reducerer brud
  • Klasse B
  • Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Erstatningsfødder: fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±2 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Højde (metrisk) 320 mm
Inkluderer Polyethylen fod
Skala Hvid emalje
Gradueringer 2 mL