Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenfod
Artikelnummer. 11373564
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
Højde (metrisk):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11373564 250 mL 2 mL 320 mm Pakke med 2
10671821 10 mL 0.2 mL 150 mm Pakke med 2
11343564 25 mL 0.5 mL 175 mm Pakke med 2
11353564 50 mL 1 mL 195 mm Pakke med 2
11363564 100 mL 1 mL 270 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11373564 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3205/12P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 DKK
    286.90 DKK / Pakke med 2
    Spare 44.10 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenfod er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
  • Polyethylen fod: absorberer stød og reducerer brud
  • Klasse B
  • Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Erstatningsfødder: fås separat
Tekniske data
Tolerance ±2 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Højde (metrisk) 320 mm
Inkluderer Polyethylen fod
Skala Hvid emalje
Gradueringer 2 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Produkttype Gradueret cylinder